Merck
CH4321848566
ChemBridge Corporation
1-oxa-8-azaspiro[4.6]undecan-9-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.22
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-oxa-8-azaspiro[4.6]undecan-9-one
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c11-8-2-4-9(5-6-10-8)3-1-7-12-9/h1-7H2,(H,10,11)
InChIKey
OLMSVAPURNUMQT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4042392
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4042392_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)