Merck
CH4309657110
ChemBridge Corporation
4-propyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Größe auswählen
250 MG
€ 177,58
1 G
€ 256,81
5 G
€ 847,25
Lieferanten-SKU: 4043713-250MG
€ 177,58
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 177,58
1 G
€ 256,81
5 G
€ 847,25
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4043713-250MG
€ 177,58
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-propyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-2-3-7-6(8(11)12)4-9-5-10-7/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
JPWDODSSYWUORQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043713
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043713_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)