Merck
CH4309657040
ChemBridge Corporation
N~1~-methylnorvalinamide
Größe auswählen
250 MG
€ 177,58
1 G
€ 256,81
Lieferanten-SKU: 4042706-250MG
€ 177,58
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 177,58
1 G
€ 256,81
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4042706-250MG
€ 177,58
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-N-methylpentanamide
Inchi Code
1S/C6H14N2O/c1-3-4-5(7)6(9)8-2/h5H,3-4,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChIKey
NCPLOFZQPMSMOH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4042706
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4042706_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)