Merck
CH4250699555
ChemBridge Corporation
(2-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.68
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(2-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H9ClO2S/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-12(9,10)11/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
NDMREUGSHNSYBI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4011668
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4011668_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)