Wichtige Dokumente
CH4238556202
ChemBridge Corporation
1-acetyl-4-pyrrolidin-1-ylpiperidine-4-carbonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 3002298-1G
€ 198,02
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 3002298-1G
€ 198,02
Iupac Name
1-acetyl-4-(1-pyrrolidinyl)-4-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H19N3O/c1-11(16)14-8-4-12(10-13,5-9-14)15-6-2-3-7-15/h2-9H2,1H3
InChIKey
RBIZPBOZYSQJCF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002298_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)