Merck
CH4238556041
ChemBridge Corporation
1-(2-ethylbutyl)piperazine
Größe auswählen
1 G
€ 320,71
5 G
€ 1.100,29
Lieferanten-SKU: 3002076-1G
€ 320,71
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 320,71
5 G
€ 1.100,29
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 3002076-1G
€ 320,71
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-ethylbutyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H22N2/c1-3-10(4-2)9-12-7-5-11-6-8-12/h10-11H,3-9H2,1-2H3
InChIKey
BLMJWLVGFVHJKW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002076
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002076_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)