Wichtige Dokumente
CH4196934677
ChemBridge Corporation
2-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4035576-250MG
€ 177,58
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4035576-250MG
€ 177,58
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C5H6BrN3O/c6-4-1-8-9(2-4)3-5(7)10/h1-2H,3H2,(H2,7,10)
InChIKey
QOTHDPSGRAJMJH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4035576_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)