Wichtige Dokumente
CH4183975491
ChemBridge Corporation
(3-aminophenoxy)acetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4027053-250MG
€ 149,46
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4027053-250MG
€ 149,46
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(3-aminophenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c9-6-2-1-3-7(4-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
InChIKey
OIWJQYPZFXSJRU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027053_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)