Wichtige Dokumente
CH4102153804
ChemBridge Corporation
2-[(2-furylmethyl)amino]ethanol
About This Item
Iupac Name
2-[(2-furylmethyl)amino]ethanol
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-4-3-8-6-7-2-1-5-10-7/h1-2,5,8-9H,3-4,6H2
InChIKey
PERSIOJMHRGFFY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9072041_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)