Wichtige Dokumente
CH4102153769
ChemBridge Corporation
3-allyl-4-(allyloxy)-5-ethoxybenzaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 6558377-1G
€ 125,18
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 6558377-1G
€ 125,18
Iupac Name
3-allyl-4-(allyloxy)-5-ethoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H18O3/c1-4-7-13-9-12(11-16)10-14(17-6-3)15(13)18-8-5-2/h4-5,9-11H,1-2,6-8H2,3H3
InChIKey
JQCZHNODHHLSGN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6558377_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)