Merck
CH4102153734
ChemBridge Corporation
4-(butyrylamino)benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-(butyrylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-2-3-10(13)12-9-6-4-8(5-7-9)11(14)15/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChIKey
MUILCOCVGKGNRN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071855
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071855_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)