Wichtige Dokumente
CH4102153473
ChemBridge Corporation
1-(3-bromobenzoyl)piperidine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 7141888-1G
€ 125,18
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 7141888-1G
€ 125,18
Iupac Name
1-(3-bromobenzoyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H14BrNO/c13-11-6-4-5-10(9-11)12(15)14-7-2-1-3-8-14/h4-6,9H,1-3,7-8H2
InChIKey
MFQIJRCKRUAHKF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7141888_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)