Merck
CH4102153277
ChemBridge Corporation
2-(isopropylamino)benzoic acid
Größe auswählen
1 G
€ 91,95
5 G
€ 189,08
10 G
€ 270,87
Lieferanten-SKU: 9070608-1G
€ 91,95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 91,95
5 G
€ 189,08
10 G
€ 270,87
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 9070608-1G
€ 91,95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-(isopropylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-7(2)11-9-6-4-3-5-8(9)10(12)13/h3-7,11H,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
OURMOWNIJUVJSE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070608
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070608_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)