Merck
CH4102153148
ChemBridge Corporation
4-[3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]aniline
Größe auswählen
1 G
€ 125,18
5 G
€ 318,16
Lieferanten-SKU: 9030509-1G
€ 125,18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 125,18
5 G
€ 318,16
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 9030509-1G
€ 125,18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]aniline
Inchi Code
1S/C15H13N3O/c1-10-3-2-4-12(9-10)14-17-15(19-18-14)11-5-7-13(16)8-6-11/h2-9H,16H2,1H3
InChIKey
QRLNLRHSHPXWCD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9030509
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9030509_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)