Wichtige Dokumente
CH4102152619
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-(3-methylphenyl)propanamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4024596-1G
€ 125,18
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4024596-1G
€ 125,18
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-bromo-N-(3-methylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-7-4-3-5-9(6-7)12-10(13)8(2)11/h3-6,8H,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
JWZPPAQMKDCYJG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024596_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)