Wichtige Dokumente
CH4102152556
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-1,3-thiazol-2-ylbutanamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4024588-1G
€ 125,18
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4024588-1G
€ 125,18
Iupac Name
2-bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)butanamide
Inchi Code
1S/C7H9BrN2OS/c1-2-5(8)6(11)10-7-9-3-4-12-7/h3-5H,2H2,1H3,(H,9,10,11)
InChIKey
AKJINHVPVKYWNC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024588_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)