Wichtige Dokumente
CH4102152349
ChemBridge Corporation
3-chloro-N-(2,4-dimethylphenyl)propanamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 5345232-1G
€ 77,89
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 5345232-1G
€ 77,89
Iupac Name
3-chloro-N-(2,4-dimethylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C11H14ClNO/c1-8-3-4-10(9(2)7-8)13-11(14)5-6-12/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
QUELVOCFFFLHOS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5345232_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)