Wichtige Dokumente
CH4102151123
ChemBridge Corporation
4-(allyloxy)-3-chlorobenzaldehyde
About This Item
Iupac Name
4-(allyloxy)-3-chlorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c1-2-5-13-10-4-3-8(7-12)6-9(10)11/h2-4,6-7H,1,5H2
InChIKey
KMFXGBKTGDWRTF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4015102_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)