Merck
CH4102151050
ChemBridge Corporation
2-formyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.21
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-formyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c13-7-12-6-9-4-2-1-3-8(9)5-10(12)11(14)15/h1-4,7,10H,5-6H2,(H,14,15)
InChIKey
MHRNGQVWZRPUJI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014463
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014463_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)