Wichtige Dokumente
CH4102150995
ChemBridge Corporation
2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4014225-1G
€ 158,41
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4014225-1G
€ 158,41
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2,8-dimethyl-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-7-4-3-5-9-6-10(12(14)15)8(2)13-11(7)9/h3-6H,1-2H3,(H,14,15)
InChIKey
KSHMZYLTYHXCHB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014225_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)