Merck
CH4102150911
ChemBridge Corporation
1-(pyridin-4-ylmethyl)piperidin-4-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.28
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(4-pyridinylmethyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C11H17N3/c12-11-3-7-14(8-4-11)9-10-1-5-13-6-2-10/h1-2,5-6,11H,3-4,7-9,12H2
InChIKey
XFBCPLXWYFVCTB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4013595
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4013595_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)