Wichtige Dokumente
CH4102149403
ChemBridge Corporation
2-(3-phenylpyrrolidin-1-yl)ethanamine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4002518-1G
€ 91,95
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4002518-1G
€ 91,95
Iupac Name
2-(3-phenyl-1-pyrrolidinyl)ethylamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c13-7-9-14-8-6-12(10-14)11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10,13H2
InChIKey
JYLXONWPLLPZGN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002518_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)