Merck
CH4102149350
ChemBridge Corporation
3-(5-methyl-1H-tetrazol-1-yl)phenol
Größe auswählen
1 G
€ 125,18
5 G
€ 318,16
Lieferanten-SKU: 4010364-1G
€ 125,18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 125,18
5 G
€ 318,16
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4010364-1G
€ 125,18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(5-methyl-1H-tetraazol-1-yl)phenol
Inchi Code
1S/C8H8N4O/c1-6-9-10-11-12(6)7-3-2-4-8(13)5-7/h2-5,13H,1H3
InChIKey
ZNAULYCHNQCCGW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4010364
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010364_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)