Wichtige Dokumente
CH4102022454
ChemBridge Corporation
5-bromo-2-(ethylamino)benzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 9037567-1G
€ 125,18
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 9037567-1G
€ 125,18
Iupac Name
5-bromo-2-(ethylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-2-11-8-4-3-6(10)5-7(8)9(12)13/h3-5,11H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
GECLABGJKKFNJZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9037567_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)