Wichtige Dokumente
CH4017936585
ChemBridge Corporation
2-(4-methylphenoxy)propanohydrazide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 3015248-1G
€ 198,02
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 3015248-1G
€ 198,02
Iupac Name
2-(4-methylphenoxy)propanohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)14-8(2)10(13)12-11/h3-6,8H,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
VLEDMATYRJUZNS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015248_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)