Merck
CH4017936398
ChemBridge Corporation
2-(3,4-dichlorophenoxy)acetohydrazide
Größe auswählen
1 G
€ 198,02
5 G
€ 610,82
Lieferanten-SKU: 3006693-1G
€ 198,02
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 198,02
5 G
€ 610,82
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 3006693-1G
€ 198,02
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3,4-dichlorophenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H8Cl2N2O2/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)14-4-8(13)12-11/h1-3H,4,11H2,(H,12,13)
InChIKey
ZJNOLANCJVKMLD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3006693
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3006693_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)