Merck
CH4014082309
ChemBridge Corporation
[(1-methyl-1H-indol-3-yl)thio]acetic acid
Größe auswählen
1 G
€ 158,41
5 G
€ 453,62
Lieferanten-SKU: 6820972-1G
€ 158,41
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 158,41
5 G
€ 453,62
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6820972-1G
€ 158,41
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[(1-methyl-1H-indol-3-yl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO2S/c1-12-6-10(15-7-11(13)14)8-4-2-3-5-9(8)12/h2-6H,7H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
DVPGVQNKZXBQPX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6820972
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6820972_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)