Merck
CH4014077954
ChemBridge Corporation
(2,4-dichlorophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
Größe auswählen
1 G
€ 91,95
Lieferanten-SKU: 6584342-1G
€ 91,95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 91,95
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6584342-1G
€ 91,95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(2,4-dichlorophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H10Cl2O2/c1-18-11-5-2-9(3-6-11)14(17)12-7-4-10(15)8-13(12)16/h2-8H,1H3
InChIKey
PUVDARQEKWTLFT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6584342
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6584342_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)