Merck
CH4005986367
ChemBridge Corporation
4-[(pyridin-2-ylthio)methyl]benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.3
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-[(2-pyridinylsulfanyl)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO2S/c15-13(16)11-6-4-10(5-7-11)9-17-12-3-1-2-8-14-12/h1-8H,9H2,(H,15,16)
InChIKey
WVJPZRUUOGYPAV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6967867
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6967867_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)