Merck
CH4005959542
ChemBridge Corporation
2-[(1-isopropyl-1H-benzimidazol-2-yl)amino]ethanol
Größe auswählen
1 G
€ 91,95
Lieferanten-SKU: 6659601-1G
€ 91,95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 91,95
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6659601-1G
€ 91,95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[(1-isopropyl-1H-benzimidazol-2-yl)amino]ethanol
Inchi Code
1S/C12H17N3O/c1-9(2)15-11-6-4-3-5-10(11)14-12(15)13-7-8-16/h3-6,9,16H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
ALQHGOBGSFGCMS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6659601
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6659601_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)