Wichtige Dokumente
CH4005864638
ChemBridge Corporation
4-(4-chloro-2-methylquinolin-3-yl)butan-2-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 5689234-250MG
€ 177,58
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 5689234-250MG
€ 177,58
Iupac Name
4-(4-chloro-2-methyl-3-quinolinyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C14H14ClNO/c1-9(17)7-8-11-10(2)16-13-6-4-3-5-12(13)14(11)15/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChIKey
RJNCBNFDDJUWAS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5689234_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)