Fortfahren mit
S-015
Sirolimus -Lösung
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Rapamycin
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 201,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C51H79NO13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
914.17
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
MDL number:
€ 201,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−70°C
SMILES string
CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)C[C@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)C=C(C)[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(C)[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)OC
InChI
1S/C51H79NO13/c1-30-16-12-11-13-17-31(2)42(61-8)28-38-21-19-36(7)51(60,65-38)48(57)49(58)52-23-15-14-18-39(52)50(59)64-43(33(4)26-37-20-22-40(53)44(27-37)62-9)29-41(54)32(3)25-35(6)46(56)47(63-10)45(55)34(5)24-30/h11-13,16-17,25,30,32-34,36-40,42-44,46-47,53,56,60H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,31-17+,35-25+/t30-,32-,33-,34-,36-,37+,38+,39+,40-,42+,43+,44-,46-,47+,51-/m1/s1
InChI key
QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
Gene Information
human ... FKBP1A(2280)
General description
Diese Certified Spiking Solution® eignet sich für kritische quantitative Anwendungen in klinischen und diagnostischen Tests, z. B. Therapeutikum-Überwachungsassays, um sicherzustellen, dass Patienten innerhalb des engen therapeutischen Bereichs des Arzneimittels bleiben. Das Snap-N-Spike®-Format ermöglicht es Laboratorien, das Wiegen von gefährlichen Substanzen wie Sirolimus zu eliminieren, wodurch die Aussetzung gegenüber Berufsrisiken im Zusammenhang mit der Handhabung von akut toxischen Pulvern signifikant verringert wird. Es bietet außerdem die Möglichkeit, die Matrix der Wahl direkt vor dem Gebrauch zu spiken.
Sirolimus, auch als Rapamycin bekannt, gehört zur Gruppe der natürlichen hydrophoben Makrolide und wird verbreitet als Immunsuppressivum eingesetzt. Es weist neben seiner immunsuppressiven Eigenschaften antimykotische, Anti-Candida-, Anti-Tumor- und antiproliferative Eigenschaften auf. Sirolimus wird von dem Bakterium Streptomyces hygroscopicus erzeugt und dient als Säugetierziel des Rapamycin-(mTOR)-Inhibitors. Es wirkt durch das Blockieren der Aktivierung und Proliferation von T-Lymphozyten als Reaktion auf die Zytokine und Antigene.
Application
Der zertifizierte Referenzstandard (ZRM) in Lösung kann auch wie folgt verwendet werden:
  • Multirückstandsanalyse von Sirolimus, Tacrolimus, Everolimus und Cyclosporin A in Vollblutproben durch kombinierte Bio-Festphasenmikroextraktion und Massenspektrometrie mittels mikrofluidischer offener Schnittstelle (Bio-SPME-MOI-MS/MS)
  • Entwicklung und Validierung einer Hochleistungsflüssigkeitschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (HPLC-MS/MS) zum Bestimmen der immunsuppressiven Arzneimittel Cyclosporin A, Tacrolimus, Sirolimus und Everolimus in Vollblutproben
  • Bestimmung von Sirolimus in sowohl Vollblut als auch Lungengewebeproben von Schweinen mittels Flüssigchromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS) und unter Verwendung eines einzelnen Probenpräzipitationsschritts für die Probenvorbereitung
  • Analyse von Blutproben von früheren Transplantationspatienten für die Quantifizierung von Sirolimus, Cyclosporin A, Tacrolimus und Everolimus mittels Flüssigchromatografie und Tandem-Massenspektrometrie
  • Bewertung von Sirolimus, Cyclosporin A und Everolimus in der getrockneten Matrix auf Papierscheiben (DMPD) mittels Flüssigchromatografie und Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS)
Features and Benefits
  • Vollständig charakterisiert unter ISO/IEC 17025 und ISO 17034-Akkreditierung
  • Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
  • Durch Echtzeit-Stabilitätsstudien streng geprüft, um Genauigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen
  • Mittels qualifizierten Präzisionswaagen gravimetrisch hergestellt, um minimale Messunsicherheit sicherzustellen
  • Für lange Haltbarkeit unter Argon in Ampullen schmelzversiegelt
  • Wird in einem praktischen, DEA-befreiten Format bereitgestellt, um die Laboreffizienz zu steigern
Legal Information
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C-093A-094M-136
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
concentration
1.0 mg/mL in methanol with 0.1N NaOH
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup