Fortfahren mit
P-075
Primidone solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.25
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
€ 70,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC1(C(=O)NCNC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-2-12(9-6-4-3-5-7-9)10(15)13-8-14-11(12)16/h3-7H,2,8H2,1H3,(H,13,15)(H,14,16)
InChI key
DQMZLTXERSFNPB-UHFFFAOYSA-N
General description
Primidone, marketed as the barbiturate Mysoline®, Prysoline, or Liskantin®, is an anticonvulsant used in the treatment of partial and generalized seizures. This Certified Spiking Solution® is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications in clinical toxicology or therapeutic drug monitoring to ensure patients remain within the drug′s therapeutic range.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Liskantin is a registered trademark of Desitin Arzneimittel GmbH
Mysoline is a registered trademark of Valeant Pharmaceuticals North America LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P72951562000P2950000
Primidon analytical standard
Supelco
P7295
Primidon
Primidon United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1562000
Primidon
Primidon European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P2950000
Primidon
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
format
single component solution
format
neat
format
neat
format
neat
grade
certified reference material
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
packaging
ampule of 1 mL
packaging
-
packaging
-
packaging
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)