Merck
F-021
(±)-2-Fluoromethamphetamine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14FN · HCl
Molekulargewicht:
203.68
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(±)-2-Fluoromethamphetamine hydrochloride solution, 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
InChI
1S/C10H14FN.ClH/c1-8(12-2)7-9-5-3-4-6-10(9)11;/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3;1H
SMILES string
FC1=C(CC(NC)C)C=CC=C1.[H]Cl
InChI key
GTSVNAIEHCXQPM-UHFFFAOYSA-N
grade
certified reference material
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
A certified solution standard suitable for use as starting material in calibrators and controls for GC/MS or LC/MS methamphetamine testing methods in clinical toxicology, forensic analysis or urine drug testing. A fluoro analog of methamphetamine, 2-Fluoromethamphetamine is sold as a club/designer drug in the illicit market. The drug, also known as 2-FMA, produces stimulant and possibly empathogenic or psychoactive effects.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C