Direkt zum Inhalt
Merck

ERT-052

Thiodiglycol sulfoxide solution

1000 μg/mL in methanol, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Empirische Formel (Hill-System):
C4H10O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.19
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten

grade

certified reference material

feature

Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®

packaging

ampule of 1.2 mL

manufacturer/tradename

Cerilliant®

concentration

1000 μg/mL in methanol

application(s)

environmental

format

single component solution

storage temp.

−20°C

SMILES string

OCCS(=O)CCO

InChI

1S/C4H10O3S/c5-1-3-8(7)4-2-6/h5-6H,1-4H2

InChI key

XHKPPUVICXLDRJ-UHFFFAOYSA-N

Legal Information

CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

signalword

Danger

Hazard Classifications

Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1

Lagerklasse

3 - Flammable liquids

wgk

WGK 1

flash_point_f

49.5 °F - closed cup

flash_point_c

9.7 °C - closed cup


Zulassungslistungen

Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

67-56-1

CAS No.

Analysenzertifikate (COA)

Suchen Sie nach Analysenzertifikate (COA), indem Sie die Lot-/Chargennummer des Produkts eingeben. Lot- und Chargennummern sind auf dem Produktetikett hinter den Wörtern ‘Lot’ oder ‘Batch’ (Lot oder Charge) zu finden.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung