Fortfahren mit
1089161
USP
Cannabidiol solution
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-[(1R,6R)-3-Methyl-6-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-yl]-5-pentylbenzene-1,3-diol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 465,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.46
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 465,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cannabis
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1c(c(cc(c1)CCCCC)O)[C@H]2[C@@H](CCC(=C2)C)C(=C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18+/m0/s1
InChI key
QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Cannabidiol solution USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1089149C639590899
Cannabidiol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1089149
Cannabidiol
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
API family
cannabis
API family
cannabis
API family
-
API family
-
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis, soilwateranalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cannabidiol solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)