Merck
A-214
Adinazolam solution
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonym(e):
8-Chloro-N,N-dimethyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine-1-methanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18ClN5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.83
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Level
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in acetonitrile
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
Clc1cc2c(cc1)[n]3c(nnc3CN(C)C)CN=C2c4ccccc4
InChI
1S/C19H18ClN5/c1-24(2)12-18-23-22-17-11-21-19(13-6-4-3-5-7-13)15-10-14(20)8-9-16(15)25(17)18/h3-10H,11-12H2,1-2H3
InChI key
GJSLOMWRLALDCT-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB967204053252283079
62107-100G04061833379905
AB356504053252623127
SCC36004065267457727
SAB4300088-100UG04061832701998
SAB4500487-100UG04061837182839
S9444-200UL04061835767069
A-214-1ML04065270656186
HMI0378-5NMOL04061831382273
MSTUD033104061836848705
MSTUD033004061837756351
M3068-200UL04061838106230
GF12949319-2EA04061821093349
GF12949319-1EA04061821093332
S6942-100UL04061837899089
S6942-200UL04061836959708
S6942-110UL04061837899096
14-92504053252832147