Merck
B27183269201
BioBlocks, Inc.
7-Bromo-2-hydrazino-3-methylquinoline hydrochloride
Größe auswählen
250 MG
€ 188,60
500 MG
€ 262,08
1 G
€ 384,56
2.5 G
€ 647,88
5 G
€ 984,69
10 G
€ 1.517,45
25 G
€ 2.705,46
Lieferanten-SKU: QU1207-1-250MG
€ 188,60
Versand in 30 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 188,60
500 MG
€ 262,08
1 G
€ 384,56
2.5 G
€ 647,88
5 G
€ 984,69
10 G
€ 1.517,45
25 G
€ 2.705,46
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.57
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: QU1207-1-250MG
€ 188,60
Versand in 30 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-bromo-2-hydrazino-3-methylquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10BrN3.ClH/c1-6-4-7-2-3-8(11)5-9(7)13-10(6)14-12;/h2-5H,12H2,1H3,(H,13,14);1H
InChIKey
PMCAMWTVGKNRDD-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
HCl
Country of Origin
US
Product Link
https://buildingblocks.bioblocks.com/index.php/query?query_text=QU1207-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)