Merck
B27128063209
BioBlocks, Inc.
7-Bromo-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.09
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
7-bromo-2-methyl-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8BrNO2/c1-6-9(11(14)15)4-7-2-3-8(12)5-10(7)13-6/h2-5H,1H3,(H,14,15)
InChIKey
MNECBPMUKCWRSJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://buildingblocks.bioblocks.com/index.php/query?query_text=QU734
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)