Wichtige Dokumente
870128P
Avanti
16:0 DBCO PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870128P, powder
Synonym(e):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-dibenzocyclooctyl
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (870128P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 870128P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCC(N1CC(C=CC=C2)=C2C#CC3=C1C=CC=C3)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)