860595P
Avanti
C17 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/17:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860595P, powder
Synonym(e):
D-Lactosyl-β-1,1′-N-Heptadecanoyl-D-erythro-Sphingosine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860595P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860595P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft