810136P
Avanti
Acyl 06:0 NBD PG
Avanti Research™ - A Croda Brand 810136P, powder
Synonym(e):
1-acyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (ammonium salt)
About This Item
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (810136P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810136P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)