300116S
Avanti
Control (5mL vial)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Control (Pegylated Liposomal Vehicle), frozen liposomal suspension (buffer - 10% w/w sucrose, 10 mM histidine ~pH 6.5)
About This Item
Assay
>99% (HPLC/MS)
Form
solution
Verpackung
pkg of 1 × 5 mL (300116S-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
vaccine development
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)