Merck
ATC429238562
Atlantic Research Chemicals Ltd
4-(Pyrazol-1-yl)benzohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.22
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-(1H-pyrazol-1-yl)benzohydrazide
Inchi Code
1S/C10H10N4O/c11-13-10(15)8-2-4-9(5-3-8)14-7-1-6-12-14/h1-7H,11H2,(H,13,15)
InChIKey
WMUIZRKQKIZLDL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS0011029
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS0011029
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)