Wichtige Dokumente
ATC429238390
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-[(2,2,2-Trifluoroethyl)sulphanyl]benzoyl chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: CC001231-250MG
€ 218,08
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: CC001231-250MG
€ 218,08
Iupac Name
3-((2,2,2-trifluoroethyl)thio)benzoyl chloride
Inchi Code
1S/C9H6ClF3OS/c10-8(14)6-2-1-3-7(4-6)15-5-9(11,12)13/h1-4H,5H2
InChIKey
DPNNJYVSXFBKDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001231
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)