Wichtige Dokumente
ATC386059187
Atlantic Research Chemicals Ltd
3,5-Di(methylthio)isothiazole-4-carboxamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: XS04302-100MG
€ 70,24
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: XS04302-100MG
€ 70,24
Iupac Name
3,5-bis(methylsulfanyl)-4-isothiazolecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H8N2OS3/c1-10-5-3(4(7)9)6(11-2)12-8-5/h1-2H3,(H2,7,9)
InChIKey
BCSXDEAYNLDINS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS04302
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)