Merck
ATC386059170
Atlantic Research Chemicals Ltd
3,4-Dimethyl-1,6-dihydropyrano[2,3-c]pyrazol-6-one
Größe auswählen
100 MG
€ 66,88
250 MG
€ 73,60
500 MG
€ 91,07
1 G
€ 113,92
2.5 G
€ 208,00
5 G
€ 342,40
10 G
€ 570,88
Lieferanten-SKU: XS100220-100MG
€ 66,88
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 66,88
250 MG
€ 73,60
500 MG
€ 91,07
1 G
€ 113,92
2.5 G
€ 208,00
5 G
€ 342,40
10 G
€ 570,88
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: XS100220-100MG
€ 66,88
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3,4-dimethylpyrano[2,3-c]pyrazol-6(1H)-one
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c1-4-3-6(11)12-8-7(4)5(2)9-10-8/h3H,1-2H3,(H,9,10)
InChIKey
UDBAEUZEHHETME-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS100220
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS100220
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)