Wichtige Dokumente
ATC386058935
Atlantic Research Chemicals Ltd
N-[4-(Benzyloxy)phenyl]hydrazine-1-carbothioamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: XS001840-100MG
€ 61,50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: XS001840-100MG
€ 61,50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
N-[4-(benzyloxy)phenyl]hydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C14H15N3OS/c15-17-14(19)16-12-6-8-13(9-7-12)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10,15H2,(H2,16,17,19)
InChIKey
SSEUFZMKDSZKBU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001840
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)