Merck
ATC359510454
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-Amino-5-bromoisonicotinamide
Größe auswählen
250 MG
€ 251,01
Lieferanten-SKU: XS002339-250MG
€ 251,01
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 251,01
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.04
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: XS002339-250MG
€ 251,01
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-5-bromoisonicotinamide
Inchi Code
1S/C6H6BrN3O/c7-3-1-10-2-4(8)5(3)6(9)11/h1-2H,8H2,(H2,9,11)
InChIKey
KXRNVFZOGBUWRA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002339
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002339
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)