Merck
ATC311768848
Atlantic Research Chemicals Ltd
tert-Butyl 4-(2-Oxo-1,3-oxazinan-3-yl)piperidine-1-carboxylate
Größe auswählen
10 MG
€ 87,04
50 MG
€ 107,20
100 MG
€ 147,52
250 MG
€ 221,44
500 MG
€ 342,40
1 G
€ 574,91
2.5 G
€ 1.108,48
Lieferanten-SKU: XS03739-10MG
€ 87,04
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 87,04
50 MG
€ 107,20
100 MG
€ 147,52
250 MG
€ 221,44
500 MG
€ 342,40
1 G
€ 574,91
2.5 G
€ 1.108,48
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.36
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: XS03739-10MG
€ 87,04
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-oxo-1,3-oxazinan-3-yl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H24N2O4/c1-14(2,3)20-12(17)15-8-5-11(6-9-15)16-7-4-10-19-13(16)18/h11H,4-10H2,1-3H3
InChIKey
CFAZNJJAGAIOFJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS03739
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS03739
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)